Learn More
Poziotinib, TRC
Codice prodotto. 30410980
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30410980 5 mg 5mg
30417463 10 mg 10mg
30419075 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30410980 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2157705MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1092364-38-9
Formula molecolare C23H21Cl2FN4O3
Molecular Weight (g/mol) 491.34
Sinonimo 1-[4-[[4-[(3,4-Dichloro-2-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]oxy]-1-piperidinyl]-2-propen-1-one, 1-[4-[4-(3,4-Dichloro-2-fluoroanilino)-7-methoxyquinazolin-6-yl]oxypiperidin-1-yl]prop-2-en-1-one
IUPAC Name 1-[4-[4-(3,4-dichloro-2-fluoroanilino)-7-methoxyquinazolin-6-yl]oxypiperidin-1-yl]prop-2-en-1-one
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Cl)c(Cl)c3F)c2cc1OC4CCN(CC4)C(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Poziotinib
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H21Cl2FN4O3/c1-3-20(31)30-8-6-13(7-9-30)33-19-10-14-17(11-18(19)32-2)27-12-28-23(14)29-16-5-4-15(24)21(25)22(16)26/h3-5,10-13H,1,6-9H2,2H3,(H,27,28,29)
Peso formulazione 490.0975