Learn More
Foxx Life Sciences PP Aspirator Bottle with Spigot
Codice prodotto. 31933494
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31933494 20 L Pezzo
31933364 5 L Pezzo
31933437 10 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31933494 Fornitore Foxx Life Sciences N. del fornitore 155L897FLS
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Designed for efficient liquid storage, handling and dispensing.
  • Features:
    • Manufactured from high-purity virgin USP Class VI Medical Grade polypropylene
    • Strong, durable construction for extended use
    • Leak-proof design with inner cap for a tight seal
    • High-quality, durable aspirator bottle with spigot/tap for controlled dispensing
    • Aspirator bottle for laboratory storage applications
    • Suitable for temperatures below 0°C
    • Autoclavable aspirator bottles
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 L
Colore Opaque White
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Aspirator Bottle