Learn More
Buerkle™ PP Lid for Buerkle™ Storage/Stacking Container
Codice prodotto. 10268920 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
400 x 300 mm
600 x 400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
10268920 400 x 300 mm Pezzo
10441561 600 x 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10268920 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 34140001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.40€
    16.21€ / pezzi 1
    Risparmia 1.19€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Buerkle™ PP Lid for Buerkle™ Storage/Stacking Container is the perfect solution to cover the Storage/Stacking Containers.
  • PP
  • Lid for storage containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Lid
Materiale Polypropylene
Tipo di chiusura Lid
Dimensioni (L x P) 400 x 300 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 400 x 300 mm Storage/Stacking Containers