Descrizione
- Extremely robust, durable, and resistant to chemicals and mechanical stress
- Provides reliable protection against external influences such as dust, moisture, and contamination
- Easy handling due to the overlay design
- Dimensionally stable and stackable, even under intensive use
Specifica
Specifica
| Product Type | Lid |
| Colore | Gray |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Lid |
| Dimensioni (L x P) | 600 x 400 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 600 x 400 mm Storage/Stacking Containers |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 23.62 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 15.75 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 400 mm |