Learn More
VITLAB™ Bottiglie per reagenti PP
Descrizione
- Trasparente
- Con tappo a vite in polipropilene
- Buona resistenza chimica, ideale per la conservazione dei liquidi a lungo termine. Autoclavabile a 121 °C (2 bar) a norma DIN EN 285
- Imboccatura più larga per un facile riempimento
- Ideale per polveri e materiali pastosi
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5000 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| N. per custodia | 1 ciascuno |
| N. per confezione | 1 ciascuno |
| Imballaggio | 1 ciascuno |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Altezza (sistema metrico) | 315 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 178 mm |
| Product Type | Bottiglia a imboccatura stretta |