Learn More
Foxx Life Sciences PP Vacuum Trap System
Description
- Features:
- Vacuum trap assembly with autoclavable PP bottles
- 40 CFR 264.175 compliant aspirator system has a compact, tip-resistant secondary container for stability
- Wide mouth PP bottles allow easy and thorough cleaning
- Standard vacuum trap with 53B VersaCap™ and 83B VersaCap™ closure system with rotating adapter prevents tube tangling
- Applications:
- Aspiration of cell culture media
- Vacuum pump trap kit
- Waste collection system for high-purity processes
- Ideal for house vacuum or vacuum pump trap systems
- Aspirator bottle assembly
Spécification
Spécification
| Capacità (sistema metrico) | 2 L (Primary), 1 L (Overflow) |
| Case Material | Polypropylene |
| Materiale | Polypropylene |
| Maximum Pressure | 1 bar |
| Include | Secondary Container, Bottles, Cap Assembly with Vent Filter, Tubing, Pinch Clamp |
| Lunghezza (sistema metrico) | 457.2 mm |
| Tipo | PP Vacuum Trap System |
| Larghezza (sistema metrico) | 304.8 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?