Learn More
PP2C alpha/PPM1A Antibody, PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18604682 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18604682 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18604682 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298253PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PP2C alpha/PPM1A Polyclonal specifically detects PP2C alpha/PPM1A in Mouse samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Coniugato PerCP
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse PP2C alpha/PPM1A (Accession#: NP_032936.1; Met 1-Trp 382)
Status giuridico RUO
Product Type Antibody
Linea di prodotti Novus