missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
PPAPDC3 Polyclonal antibody specifically detects PPAPDC3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifica
Specifica
| Antigene | PPAPDC3 |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | HRP |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | C9orf67, chromosome 9 open reading frame 67, EC 3.1.3, EC 3.1.3.-, FLJ14662, KIAA0515, MGC12921, NET39, phosphatidic acid phosphatase type 2 domain containing 3, Phosphatidic acid phosphatase type 2 domain-containing protein 3, probable lipid phosphate phosphatase PPAPDC3 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide from near the amino of terminus human PPAPDC3. The immunogen is located within the first 50 amino acids of PPAPDC3. Amino Acid Squence: PPKGGPEPRSSGRKASGPS |
| Metodo di purificazione | Peptide affinity purified |
| Quantità | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?