Learn More
PPARA Mouse anti-Human, Clone: 1G1E10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene PPARA
Clone 1G1E10
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16809065
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66826-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16899055
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66826-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Peroxisome proliferators are non-genotoxic carcinogens which are purported to exert their effect on cells through their interaction with members of the nuclear hormone receptor family termed peroxisome proliferator activated receptors (PPAR′s). Nuclear hormone receptors are ligand-dependent intracellular proteins that stimulate transcription of specific genes by binding to specific DNA sequences following activation by the appropriate ligand. Studies indicate that PPAR′s are activated by peroxisome proliferators such as clofibric acid, nafenopin, and WY-14,643, as well as by some fatty acids. It has also been shown that PPAR′s can induce transcription of acyl coenzyme A oxidase & cytochrome P450 (CYP450) A6 through interaction with specific response elements. PPAR, like several other nuclear hormone receptors, heterodimerizes with retinoid X receptor (RXR) alpha.
Specifica
Specifica
PPARA
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
hPPAR, NR1C1, PPAR, PPAR alpha, PPARA
PPARA
IgG1
Protein G
Antibody
1G1E10
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Q07869
5465
PPARA Fusion Protein Ag7896
Primary
-20°C
PPARA