Learn More
R&D Systems™ PPM-3
Descrizione
PPM-3 is a potent and selective ERK5 Degrader (PROTAC™) (IC50 = 62.4 nM). PPM-3 degrades ERK5 in HCT116, h1975, HepG2, MDA-MB-231, PC-3, and A375 tumor cell lines (DC50 values are 5.6, 11.5, 13.7, 22.7, 23.5 and 41.4 nM respectively). PPM-3 has no effect on tumor cell growth directly but influences tumor development by affecting the differentiation of macrophages.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2S,4R)-1-((S)-2-(7-(4-(4-((5,11-Dimethyl-6-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[e]pyrimido[5,4-b][1,4]diazepin-2-yl)amino)-3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)heptanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)pyrrolidine-2-carbo |
| CAS | 3032388-42-1 |
| Quantità | 5 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Bersaglio | Active Degraders |
| Formula molecolare | C54H69N11O6S |
| Purezza | 0.98 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?