Learn More
PPP1R3F Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18609996 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609996 100 μg 100µL
18639156 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18609996 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP312626100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.24€
    365.40€ / 100µL
    Risparmia 43.84€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PPP1R3F Polyclonal specifically detects PPP1R3F in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene PPP1R3F
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5ul/mg of lysate
Formulazione PBS, pH7.0
Alias gene HB2E, protein phosphatase 1 regulatory subunit 3F, protein phosphatase 1, regulatory subunit 3F, regulatory (inhibitor) subunit 3F
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PPP1R3F fragment
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 89801
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus