Learn More
PPP1R3F Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | PPP1R3F |
---|---|
Concentrazione | 0.76 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16896845
|
Proteintech
55386-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16886845
|
Proteintech
55386-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Glycogen-targeting subunit for protein phosphatase 1 (PP1).Specifica
PPP1R3F | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q6ZSY5, Q9JIG4 | |
54646, 89801 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
PPP1R3F |
0.76 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Hb2E, PPP1R3F | |
Ppp1r3f | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |