Descrizione
The PPP2R5B Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Linea cellulare | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC26889 and based on accession number NM_6244. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Quantità | 0.1 mg |
| Tampone di conservazione | RIPA buffer |
| Purezza | Protein |
| Test di specificità | Homo sapiens protein phosphatase 2, regulatory subunit B', beta isoform (PPP2R5B), mRNA. |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Protein State | Native |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?