missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ PPP4C (Human) Recombinant Protein
Human PPP4C full-length ORF ( AAH01416, 1 a.a. - 307 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH01416 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5531 |
Nome | protein phosphatase 4 (formerly X), catalytic subunit |
Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16149471
|
Abnova™
H00005531-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16159471
|
Abnova™
H00005531-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Sequence: MAEISDLDRQIEQLRRCELIKESEVKALCAKAREILVEESNVQRVDSPVTVCGDIHGQFYDLKELFRVGGDVPETNYLFMGDFVDRGFYSVETFLLLLALKVRYPDRITLIRGNHESRQITQVYGFYDECLRKYGSVTVWRYCTEIFDYLSLSAIIDGKIFCVHGGLSPSIQTLDQIRTIDRKQEVPHDGPMCDLLWSDPEDTTGWGVSPRGAGYLFGSDVVAQFNAANDIDMICRAHQLVMEGYKWHFNETVLTVWSAPNYCYRCGNVAAILELDEHLQKDFIIFEAAPQETRGIPSKKPVADYFL
Specifica
AAH01416 | |
protein phosphatase 4 (formerly X), catalytic subunit | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
PP4, PPH3, PPX | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
5531 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PPP4C | |
GST |