Learn More
Bohlender™ Giunti a vite HT in PPS
Descrizione
- Black PPS screw cap
- Inner parts: PPS V-ring, FKM O-ring, PTFE tapered ring and sealing ring
- For tubing diameters under 3mm (not exposed to the medium)
- Good chemical resistance
- The medium is only exposed to PTFE
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Conformità FDA |
| Materiale | PPS |
| Da utilizzare con | For 10mm tubing O.D. |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Dimensioni filo | GL 25 |
| Colore | Nero |
| Pressione massima | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
| Product Type | Giunto filettato HT |