Learn More
R&D Systems™ PPY A
Codice prodotto. 30001684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001684 10 mg 10mg
30001521 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001684 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4730/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent inhibitor of Abl T315l mutant and wild-type Abl kinases
Potent inhibitor of T315l mutant and wild-type Abl kinases (IC50 values are 9 and 20 nM, respectively). Inhibits growth of cells transformed with either the Bcr-Abl T315l mutant or wild-type Bcr-Abl gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 875634-01-8
Formula molecolare C22H20N4O2
Specifica
Materiale o nome chimico PPY A
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 372.42
Purezza >98%
Peso molecolare 372.428