Learn More
Atago™ PR-301α Model Digital Refractometer
Codice prodotto. 10779044
Cambia vista
Click to view available options
Scale Range:
45 to 90 Brix
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Scale Range Dimensione della confezione
10779044 45 to 90 Brix Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10779044 Fornitore Atago™ N. del fornitore 3462
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Atago™ PR-301α Model Digital Refractometer is designed to cover high concentration of Brix 45.0 to 90.0%.
  • Digital refractometer
  • Improved measurement accuracy
  • Compact and battery operated
  • Display the measured values of samples quickly
Specifications
Tipo Digital Refractometer
Scale Range 45 to 90 Brix
Modello PR-301α
Accuracy ±0.1% Brix at 10 to 30°C
Risoluzione 0.1% Brix
Tipo di bilancia Brix
Da utilizzare con (applicazione) The measurements of jellies, raw liquid sugar
Include Standard liquid LG, Round sheet
Protezione IP IP64
Peso (sistema metrico) 300 g
Temperature Range (Metric) 10°C to 40°C
Dettagli alimentazione 006P dry battery (9V)