Learn More
Atago™ PR-RI Model Digital Refractometer
Codice prodotto. 11496278
Cambia vista
Click to view available options
Indice di rifrazione:
1.3306 to 1.4436
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Indice di rifrazione Dimensione della confezione
11496278 1.3306 to 1.4436 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11496278 Fornitore Atago™ N. del fornitore 3480
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Tipo Digital Refractometer
Indice di rifrazione 1.3306 to 1.4436
Modello PR-RI
Volume del campione 0.3 mL
Accuracy ±0.0002 Refractive index
Risoluzione 0.0001nD
Tempo di misurazione 3 sec.
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for measuring the refractive indices of liquid samples in pharmaceutical and chemical products
Protezione IP IP64
Peso (sistema metrico) 300 g
Compensazione della temperatura 5°C to 45°C
Temperature Range (Metric) 10°C to 40°C
Risoluzione temperatura 1°C
Dettagli alimentazione 006P dry battery (9V)