Learn More
PR48 Antibody [Janelia Fluor« 549], Novus Biologicals Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescripción
PR48 Polyclonal antibody specifically detects PR48 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antigene | PR48 |
| Applicazioni | ELISA, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Janelia Fluor 549 |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Alias gene | FLJ60425, NYREN8, NY-REN-8 antigen, PP2A subunit B isoform PR48, PP2A, subunit B, PR48 isoform, PPP2R3L, PPP2R3LY, PR48, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B'', beta, protein phosphatase 2, regulatory subunit B'', beta, Protein phosphatase 2A 48 kDa regulatory subunit, serine/threonine protein phosphatase 2A, 48kDa regulatory subunit B, serine/threonine-protein phosphatase 2A regulatory subunit B'' subunit beta |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 356-575 of human PR48 (NP_037371.2).,, Sequence:, FSGAVTRGRKVQKEGKISYADFVWFLISEEDKKTPTSIEYWFRCMDLDGDGALSMFELEYFYEEQCRRLDSMAIEALPFQDCLCQMLDLVKPRTEGKITLQDLKRCKLANVFFDTFFNIEKYLDHEQKEQISLLRDGDSGGPELSDWEKYAAEEYDILVAEETAGEPWEDGFEAELSPVEQKLSALRSPLAQRPFFEAPSPLGAVDLYEYACGDEDLEPL |
| Metodo di purificazione | Affinity purified |
| Quantità | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?