Learn More
Pracinostat, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478337
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16478337
Marca: Medchem Express HY13322
MedChemExpress Pracinostat is a potent histone deacetylase (HDAC) inhibitor, with IC50s of 40-140 nM, used for cancer research.
Pracinostat is a potent histone deacetylase (HDAC) inhibitor, with IC50s of 40-140 nM, used for cancer research.
Specifica
Materiale o nome chimico Pracinostat
CAS 929016-96-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H30N4O2
Quantità 5 mg
Sinonimo SB939
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (697.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES ONC(/C=C/C1=CC=C2N(C(CCCC)=NC2=C1)CCN(CC)CC)=O
Molecular Weight (g/mol) 358.48
Peso formulazione 358.48
Percent Purity 98.83%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.