Learn More
Pradigastat, MedChemExpress
Descrizione
Pradigastat (LCQ-908) is a potent, selective and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor. Pradigastat has anti-obesity and anti-diabetic effects.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pradigastat |
| CAS | 956136-95-1 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C25H24F3N3O2 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | LCQ-908 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 16.67 mg/mL (36.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(O)C[C@H]1CC[C@H](C2=CC=C(C3=NC=C(NC4=CC=C(C(F)(F)F)N=C4)C=C3)C=C2)CC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 455.47 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only