missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ PRAME Antibody (PRAME/9188) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30059972 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30059972 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30059972 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP326932C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

PRAME Monoclonal antibody specifically detects PRAME in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene PRAME
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone PRAME/9188
Coniugato DyLight 650
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene cancer/testis antigen 130, MAPEOIP4CT130, melanoma antigen preferentially expressed in tumors, OIP-4, Opa-interacting protein 4, Opa-interacting protein OIP4, preferentially expressed antigen in melanoma, Preferentially expressed antigen of melanoma
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (around aa100-250) of human PRAME protein (exact sequence is proprietary)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 23532
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2b κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.