Learn More
Pramiracetam, MedChemExpress
Codice prodotto. 16403377
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16403377 50 mg 50mg
16441266 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16403377 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17455
MedChemExpress Pramiracetam is a nootropic drug derived from piracetam, and is more potent.
Pramiracetam is a nootropic drug derived from piracetam, and is more potent.
Specifica
Materiale o nome chimico Pramiracetam
CAS 68497-62-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H27N3O2
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (371.22 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (371.22 mM)
SMILES O=C(NCCN(C(C)C)C(C)C)CN1C(CCC1)=O
Molecular Weight (g/mol) 269.38
Peso formulazione 269.38
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only