Learn More
Pramocaine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472329
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16472329 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1319
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Pramocaine hydrochloride decreases the permeability of neuronal membranes to sodium ions, blocking both initiation and conduction of nerve impulses.
Pramocaine hydrochloride decreases the permeability of neuronal membranes to sodium ions, blocking both initiation and conduction of nerve impulses.
Specifica
Materiale o nome chimico Pramocaine hydrochloride
CAS 637-58-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H28ClNO3
Quantità 1 g
Sinonimo Pramoxine hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (303.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (303.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCOC1=CC=C(OCCCN2CCOCC2)C=C1.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 329.86
Peso formulazione 329.86
Percent Purity 99.86%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.