Learn More
Pramoxine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17950616
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17950616 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17950616 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3228.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pramoxine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pramoxine Hydrochloride
CAS 637-58-1
Nomi componenti o analita Pramoxine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H27 N O3 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (1:1)Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (9CI), Morpholine, 4-[3-(p-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), Pramoxine hydrochloride (6CI), 4-[3-(p-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride, Pramacort, Pramocaine hydrochloride, Proctofoam, Tronolaine, Tronothan, Tronothane, Tronothane hydrochloride, 3389W95
InChI Formula InChI=1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1
IUPAC Name 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]morpholine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 329.86
Quantità 250 mg
Peso formulazione 329.1758 g/mol