Learn More
Pramoxine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pramoxine Hydrochloride |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H |
| Peso formulazione | 329.1758 |