Learn More
Pramoxine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30421353
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421353 1 g -
30412931 10 g 10g
30409065 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30421353 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP7008501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 637-58-1
Formula molecolare C17 H27 N O3 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 329.86
Sinonimo Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (1:1)Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (9CI), Morpholine, 4-[3-(p-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), Pramoxine hydrochloride (6CI), 4-[3-(p-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride, Pramacort, Pramocaine hydrochloride, Proctofoam, Tronolaine, Tronothan, Tronothane, Tronothane hydrochloride
IUPAC Name 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]morpholine;hydrochloride
SMILES Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Pramoxine Hydrochloride
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H
Peso formulazione 329.1758