Learn More
Pramoxine Hydrochloride, TRC
Product Code. 30421353
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30421353 1 g -
30412931 10 g 10g
30409065 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30421353 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP7008501G
 Restricted Item
Spedizione stimata: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 637-58-1
Molecular Formula C17 H27 N O3 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 329.86
Synonym Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (1:1)Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (9CI), Morpholine, 4-[3-(p-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), Pramoxine hydrochloride (6CI), 4-[3-(p-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride, Pramacort, Pramocaine hydrochloride, Proctofoam, Tronolaine, Tronothan, Tronothane, Tronothane hydrochloride
IUPAC Name 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]morpholine;hydrochloride
SMILES Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1
Especificaciones
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H
Formula Weight 329.1758
Chemical Name or Material Pramoxine Hydrochloride
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.