Learn More
Praseodymium(III) carbonate octahydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11352278
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11352278
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013182.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14948-62-0
Formula molecolare C3H16O17Pr2
Molecular Weight (g/mol) 605.959
Numero MDL MFCD00211307
InChI Key SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate
PubChem CID 25022096
IUPAC Name praseodymium(3+);tricarbonate;octahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium(III) carbonate octahydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 605.97 (461.85 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton