Learn More
Praseodymium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Praseodymium(III) fluoride |
| Punto di fusione | 1395°C |
| Nota nome | Anhydrous |
| Colore | Green |
| Forma fisica | Pieces |
| Quantità | 10 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN3288 |
| Informazioni di solubilità | Soluble moderately in strong mineral acids Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 197.9 |
| Vedi altri risultati |