Learn More
Praseodymium(III) iodide, ultra dry, 99.9+% (REO)
Codice prodotto. 11318168
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11318168
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039385.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13813-23-5 | I3Pr | 521.621 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13813-23-5
Formula molecolare I3Pr
Molecular Weight (g/mol) 521.621
Numero MDL MFCD00049513
InChI Key PVEVRIVGNKNWML-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo praseodymium triiodide, praseodymium iodide pri3, pri3, prazodymium iodide, praseodymium iii iodide, ultra dry
PubChem CID 83744
IUPAC Name triiodopraseodymium
SMILES I[Pr](I)I
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium(III) iodide
Punto di fusione 737°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Crystals or Needles
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare PrI3
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 521.62
Percent Purity ≥99.9%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive