Learn More
Praseodymium(III, IV) oxide, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11323348
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11323348
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036276.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12037-29-5 | O11Pr6 | 1021.44 g/mol
Praseodymium(III, IV) oxide is used in pigment in glass, optic and ceramic industries. Praseodymium-doped glass, called didymium glass is used in welding, blacksmithing, and glass-blowing goggles due to its blocking property of infrared radiation. It is employed in the solid state synthesis of praseodymium molybdenum oxide, which is used as a semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12037-29-5
Formula molecolare O11Pr6
Molecular Weight (g/mol) 1021.44
Numero MDL MFCD00011178
InChI Key HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium(III, IV) oxide
Punto di fusione 2500°C
Forma fisica Sintered Lump
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids.
Peso formulazione 1021.43
Percent Purity 99.9%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Praseodymium(III, IV) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Praseodymium(III, IV) oxide