Learn More
Praseodymium(III,IV) oxide, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10266630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
50g; Glass bottle
Codice prodotto. 10266630
Marca: Thermo Scientific Acros 194620500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12037-29-5 | O11Pr6 | 1021.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium(III, IV) oxide
Nota nome 99.9%
CAS 12037-29-5
Colore Black or Brown to Green
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Formula molecolare O11Pr6
Formula lineare Pr6O11
Numero MDL MFCD00011178
Indice di Merck 14, 7712
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
IUPAC Name hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide
Molecular Weight (g/mol) 1021.44
Peso formulazione 1021.44
Percent Purity 99.9% (trace metals basis)
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Praseodymium(III,IV) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.