Learn More
Praseodymium(III) nitrate pentahydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10522601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10522601 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10522601 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 194590500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14483-17-1 | N3O9Pr·5H2O | 417 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium(III) nitrate pentahydrate
CAS 14483-17-1
Colore Green
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 50 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Formula molecolare N3O9Pr·5H2O
Formula lineare Pr(NO3)3·5H2O
Numero MDL MFCD00149825
Molecular Weight (g/mol) 417
Peso formulazione 417
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Praseodymium(III)-nitrate pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.