Learn More
Praseodymium(III) sulfate octahydrate, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11332568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11332568 25 g 25g
11322568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332568 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014607.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13510-41-3 | H16O20Pr2S3 | 714.103 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13510-41-3
Formula molecolare H16O20Pr2S3
Molecular Weight (g/mol) 714.103
Numero MDL MFCD00149832
InChI Key NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate
PubChem CID 25022097
IUPAC Name praseodymium(3+);trisulfate;octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium(III) sulfate octahydrate
Nota nome Rare Earth Oxides Content
Colore Green
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Odore Odorless
Aspetto Green powder
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Densità 2.827g/cm3
Peso formulazione 714.12 (570.00 Anhydrous)