Learn More
Praseodymium(III) Triflate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Praseodymium(III) Triflate |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/3CHF3O3S.Pr/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3/i;;;1+0 |
| Peso formulazione | 587.7637 |