Learn More
Praseodymium(III) Triflate, TRC
Codice prodotto. 30424251
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424251 5 g 5g
30422054 2.5 g -
30418450 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30424251 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP7011935G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52093-27-3
Formula molecolare C3F9O9PrS3
Molecular Weight (g/mol) 588.11
Sinonimo Praseodymium Tris(trifluoromethanesulfonate), Praseodymium(3+) Tris(trifluoromethyl Sulfate), Praseodymium(III) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Praseodymium(3+) Salt
IUPAC Name praseodymium-141(3+);trifluoromethanesulfonate
SMILES [141Pr+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium(III) Triflate
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/3CHF3O3S.Pr/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3/i;;;1+0
Peso formulazione 587.7637