Learn More
Praseodymium ingot, 99% (REO)
Codice prodotto. 11346507
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11346507 50 g 50g
11336507 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11346507 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000267.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-10-0 | Pr | 140.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-10-0
Formula molecolare Pr
Molecular Weight (g/mol) 140.91
Numero MDL MFCD00011174
InChI Key PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC Name praseodymium
SMILES [Pr]
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium
Colore Gray to Silver
Nota nome ingot
Aspetto Gray to silver ingot
Densità 6.773 g/cm3
Quantità 50 g
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive
Intervallo percentuale saggio 99.9%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Praseodymium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Praseodymium