Learn More
Praseodymium powder, -40 mesh, 99.5% (REO)
Codice prodotto. 15411977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Ampule
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15411977 5 g Ampule 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15411977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044183.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-10-0 | Pr | 140.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium powder
Colore Gray to Silver
CAS 7440-10-0
Quantità 5 g
Dimensioni maglia −40 Mesh
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Air and moisture sensitive
Forma Powder
Note percentuale saggio (REO)
Formula molecolare Pr
Numero MDL MFCD00011174
Numero UN UN3089
Sinonimo unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
InChI Key PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pr]
IUPAC Name praseodymium
Molecular Weight (g/mol) 140.91
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
Percent Purity 99.9%