Learn More
Prasugrel hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Prasugrel hydrochloride (PCR 4099 hydrochloride), a thienopyridine and prodrug, inhibits platelet function. Prasugrel hydrochloride is an orally active and potent P2Y12 receptor antagonist, and inhibits ADP-induced platelet aggregation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Prasugrel hydrochloride |
| CAS | 389574-19-0 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H21ClFNO3S |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | PCR 4099 hydrochloride |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 41.67 mg/mL (101.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=CC=CC=C1C(C(C2CC2)=O)N3CCC4=C(C3)C=C(S4)OC(C)=O.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 409.9 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only