Learn More
Prasugrel Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30135561
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135561 50 mg 50mg
30134446 250 mg 250mg
30005239 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135561 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP70115050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 389574-19-0
Formula molecolare C20 H20 F N O3 S . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 409.9
Sinonimo 2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)-ethanone Hydrochloride (1:1), Ethanone, 2-[2-(acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)-, hydrochloride (9CI), 2-Acetoxy-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride, Prasu Doc, Prasugrel hydrochloride
IUPAC Name [5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-2-yl] acetate;hydrochloride
SMILES Cl.CC(=O)Oc1cc2CN(CCc2s1)C(C(=O)C3CC3)c4ccccc4F
Specifica
Materiale o nome chimico Prasugrel Hydrochloride
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H20FNO3S.ClH/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21;/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3;1H
Peso formulazione 409.0915