Learn More
Prasugrel Hydroxy Thiolactone, TRC
Codice prodotto. 30426524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30426524 5 mg
30421854 1 mg
30412017 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30426524 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP7011605MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 947502-66-1
Formula molecolare C18H18FNO3S
Molecular Weight (g/mol) 347.4
Sinonimo 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydro-7a-hydroxy thieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one
SMILES FC1=CC=CC=C1C(C(C2CC2)=O)N3CCC4(O)C(C3)=CC(S4)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Prasugrel Hydroxy Thiolactone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H18FNO3S/c19-14-4-2-1-3-13(14)16(17(22)11-5-6-11)20-8-7-18(23)12(10-20)9-15(21)24-18/h1-4,9,11,16,23H,5-8,10H2
Peso formulazione 347.0991
Percent Purity >95%