Learn More
Prasugrel, MedChemExpress
Descrizione
Prasugrel (PCR 4099), a thienopyridine and prodrug, inhibits platelet function. Prasugrel is an orally active and potent P2Y12 receptor antagonist, and inhibits ADP-induced platelet aggregation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Prasugrel |
| CAS | 150322-43-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H20FNO3S |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | PCR 4099 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (267.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | FC1=CC=CC=C1C(C(C2CC2)=O)N3CCC4=C(C3)C=C(S4)OC(C)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 373.44 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only