Learn More
Prasugrel Thiolactone (Mixture of Diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30012270
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012270 100 mg 100mg
30010602 500 mg 500mg
30010534 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012270 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP701165100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150322-38-6
Formula molecolare C18 H18 F N O2 S
Molecular Weight (g/mol) 331.4
Sinonimo Thieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one, 5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydro-, 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one, 2-Oxo-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-2,4,5,6,7,7a-hexahydrothieno[3,2-c]pyridine, R 95913, Prasugrel Thiolactone, (7aRS)-5-[(1RS)-2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one
IUPAC Name 5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-one
SMILES Fc1ccccc1C(N2CCC3SC(=O)C=C3C2)C(=O)C4CC4
Specifica
Materiale o nome chimico Prasugrel Thiolactone (mixture of diastereomers)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H18FNO2S/c19-14-4-2-1-3-13(14)17(18(22)11-5-6-11)20-8-7-15-12(10-20)9-16(21)23-15/h1-4,9,11,15,17H,5-8,10H2
Peso formulazione 331.1042
Percent Purity >95%