Learn More
Tocris Bioscience™ Prasugrel
Codice prodotto. 18767428
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18767428 10 mg 10mg
18724089 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18767428 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 6317/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Irreversible P2Y12 antagonist; antiplatelet and orally active
Prasugrel is an irreversible P2Y12 antagonist; metabolised to active metabolite R-99224 (IC50 = 45 μM) irreversibly binds platelet P2Y12 receptors, inhibiting platelet activation. Antiplatelet and antithrombotic. Orally active and active in vivo. Note - inactive in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
CAS 150322-43-3
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 10 mg
Formula molecolare C20H20FNO3S
Peso formulazione Observed MW: 373.44