Learn More
Praziquantel 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30315646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315646 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315646 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA16286300AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Praziquantel
CAS 55268-74-1
Nomi componenti o analita Praziquantel
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H24 N2 O2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Praziquantel
InChI Formula InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/t17-/m0/s1
SMILES O=C(C1CCCCC1)N2C[C@@H]3N(CCc4ccccc34)C(=O)C2
IUPAC Name (11bR)-2-(cyclohexanecarbonyl)-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 312.41
Quantità 1 mL
Peso formulazione 312.1838 g/mol