Learn More
Praziquantel, MedChemExpress
Descrizione
Praziquantel is a racemic mixture, which is composed of (R)-Praziquantel and (S)- Praziquantel. Praziquantel is safe and has been used for the research of schistosomiasis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Praziquantel |
| CAS | 55268-74-1 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H24N2O2 |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (160.05 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C1CN(C(C2CCCCC2)=O)CC3N1CCC4=C3C=CC=C4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 312.41 |
| Peso formulazione | 312.41 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only