Learn More
Praziquantel, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Praziquantel |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/t17-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 312.1838 |
| Percent Purity | >95% |