Learn More
R&D Systems™ Prazosin hydrochloride
Codice prodotto. 30001107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001107 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001107 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0623/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.84€
    194.25€ / 100mg
    Risparmia 22.59€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. α1 and α2B antagonist; also MT3 antagonist
α1 and α2B-adrenoceptor antagonist. Also a potent antagonist at the melatonin MT3 receptor (Ki = 10.2 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Prazosin hydrochloride
CAS 19237-84-4
Quantità 100 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C19H22ClN5O4
Peso formulazione 419.87
Purezza >99%
Peso molecolare 419.87