Learn More
Brannan Termometro Jumbo e Igrometro precalibrati
Codice prodotto. 17836905
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di umidità:
20 to 90%
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di umidità Dimensione della confezione
17836905 20 to 90% Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17836905 Fornitore Brannan N. del fornitore TC006
Spedizione stimata: 22-12-2026
Jumbo max min termometro e igrometro. Completo di certificato pre-calibrato impostato su due punti fissi.
  • Termometro ad alta precisione fornito con certificato di calibrazione tracciabile
  • Punti di calibrazione 0°C e 35°C
  • Impianto di registrazione massimo e minimo
  • 2 m cavo al sensore esterno
  • Intervallo di temperatura da -10 a +50 °C & F
  • Include magnete, clip e supporto
  • Sono disponibili sonde di ricambio
Specifica
Tipo Thermohygrometer
Intervallo di umidità 20 to 90%
Risoluzione 1% RH
Accuracy ±5% RH between 30 and 90 RH otherwise ±7%RH
Temperature Range (Metric) -10/50°C (In), -50/70°C (Out)
Precisione termica ±1°C between -10/60°C otherwise ±2°C
Risoluzione temperatura 0.1°C
Dimensioni (L x P x A) 125 x 23 x 100 mm
Da utilizzare con (applicazione) Temperature reading